Key Documents
737380
Sigma-Aldrich
4′-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
95%
Synonyme(s) :
4-(4-Methoxyphenyl)benzenesulfonyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H11ClO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
103-108 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H11ClO3S/c1-17-12-6-2-10(3-7-12)11-4-8-13(9-5-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
Clé InChI
AJWXJCPSCXFPJJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable