737267
Di(1-adamantyl)chlorophosphine
97%
Synonyme(s) :
Bis(1-adamantyl)phosphinous chloride, Bis(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)phosphinous chloride, Diadamantylchlorophosphine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Impuretés
may contain ≤1% CCl4
Pf
168-173 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
ClP([C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)[C@]45C[C@H]6C[C@H](C[C@H](C6)C4)C5
InChI
1S/C20H30ClP/c21-22(19-7-13-1-14(8-19)3-15(2-13)9-19)20-10-16-4-17(11-20)6-18(5-16)12-20/h13-18H,1-12H2/t13-,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-
Clé InChI
BVOJCPQWSXCCKU-RWTPHSKKSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation - Water-react 3
Organes cibles
Liver,Kidney
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable