Key Documents
735345
Sigma-Aldrich
5-Carboxythiophene-2-boronic acid pinacol ester
96%
Synonyme(s) :
5-Carboxy-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene, 5-Carboxy-2-thienylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15BO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
176-181 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)C(O)=O
InChI
1S/C11H15BO4S/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-6-5-7(17-8)9(13)14/h5-6H,1-4H3,(H,13,14)
Clé InChI
YLZRZHOUXZZBTF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable