Principaux documents
731749
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
Bromo[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]magnesium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H23BrMg
Poids moléculaire :
307.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solution
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.949 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cc(C(C)C)c([Mg]Br)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C15H23.BrH.Mg/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)9-15(8-13)12(5)6;;/h7-8,10-12H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
LXUAJPDGIIDXFR-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F
Point d'éclair (°C)
-30 °C