Key Documents
731706
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetracarboxydiphenylmethane
greener alternative
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Linker for PCN-12 MOF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H12O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
324-331 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(Cc2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C17H12O8/c18-14(19)10-2-8(3-11(6-10)15(20)21)1-9-4-12(16(22)23)7-13(5-9)17(24)25/h2-7H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)
Clé InChI
RAESDWWKTFZWJA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Enhancing H2 uptake by "close-packing" alignment of open copper sites in metal-organic frameworks.
Xi-Sen Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(38), 7263-7266 (2008-08-21)