Documents
730831
Sigma-Aldrich
4-Pyrimidinecarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
210-215 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccncn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-1-2-6-3-7-4/h1-3H,(H,8,9)
Clé InChI
YPOXGDJGKBXRFP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Te Wang et al.
Folia microbiologica, 65(5), 909-916 (2020-06-03)
A systematic study on the lack of dissimilatory nitrate reductase (NAR) properties in Halomonas strains had been reported so far. The effects of different factors on Halomonas sp. B01 NAR activity were investigated. The salt tolerance of NAR was characterized.