Documents
729361
Sigma-Aldrich
Dimethyl fumarate-2,3-d2
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCOCD=CDCOOCH3
Poids moléculaire :
146.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
192-193 °C (lit.)
Pf
102-106 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]\C(=C(\[2H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+/i3D,4D
Clé InChI
LDCRTTXIJACKKU-SWIHUIHJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable