722162
Cbz-3-Bromopyrrolidine
Synonyme(s) :
Benzyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, Z-3-Bromopyrrolidine
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.557
Densité
1.396 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrC1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H14BrNO2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
Clé InChI
LWEKWWHCQBWMQC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable