Key Documents
721611
Sigma-Aldrich
Palladium pivalate
97%
Synonyme(s) :
2,2-Dimethylpropanoic acid palladium(II) salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O4Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
Pf
230-232 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)O[Pd]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/2C5H10O2.Pd/c2*1-5(2,3)4(6)7;/h2*1-3H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2
Clé InChI
PAGZTSLSNQZYEV-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Aerobic cyclization of acrylic acid with alkenes
  • Benzylation of heterocycles with benzyl chlorides
  • Intramolecular direct arylation reactions
  • Regioselective oxidative arene cross-coupling
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable