Key Documents
718343
Sigma-Aldrich
4-Oxazolecarboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
1,3-Oxazole-4-carboxylic acid, 4-Carboxyoxazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
138-142 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cocn1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7)
Clé InChI
JBCFJMYPJJWIRG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable