Principaux documents
717010
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-Fluoro-L-proline methyl ester
97%
Synonyme(s) :
(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-fluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Methyl-(2S,4S)-N-Boc-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H18FNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]22/D -67.0°, c = 0.5 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.448
Densité
1.153 g/mL at 25 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H18FNO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
Clé InChI
METPQQHVRNLTRX-YUMQZZPRSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup