71530
Sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate
≥98.0% (RT)
Synonyme(s) :
Rongalite, Sodium formaldehydesulfoxylate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (RT)
Forme
powder
pH
9.5-10.5
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
OCS(O[Na])=O.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
Clé InChI
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
Application
- A SO2-2anion source for the preparation of sulfones and sultines.
- Debromination of vicinal dibromoalkanes.
- Reductive dehalogenation of aldehydes and ketones.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves