Key Documents
714763
Sigma-Aldrich
Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(I)
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15O2Rh
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Pf
85-87 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.2CO.Rh/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;2*1-2;/h1-5H3;;;
Clé InChI
WLEZSLNXJZXKGT-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Dehydrogenative germylation of olefins
  • Cyclotrimerization of acetylenes
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable