Key Documents
711462
Sigma-Aldrich
o-Xylylenediamine dihydrochloride
≥98%
Synonyme(s) :
α,α′-Diamino-o-xylene dihydrochloride, 1,2-Bis(aminomethyl)benzene dihydrochloride, ortho-Phenylene-bis(methylamine) dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12N2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
98.0-102.0% (calculated on dry substance, AT)
Forme
crystals
Impuretés
~4% water
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.NCc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10;;/h1-4H,5-6,9-10H2;2*1H
Clé InChI
VDEOIFDDSWXYDA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Anthony P Green et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(40), 10714-10717 (2014-08-21)
The widespread application of ω-transaminases as biocatalysts for chiral amine synthesis has been hampered by fundamental challenges, including unfavorable equilibrium positions and product inhibition. Herein, an efficient process that allows reactions to proceed in high conversion in the absence of