Key Documents
709794
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzamide oxime
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
144-148 °C
Groupe fonctionnel
amine
oxime
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1\C(N)=N/O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
Clé InChI
UAKAWWHOQNNATR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable