709638
cis-Urocanic acid-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
cis-UCA-13C3, cis-3-(1H-imidazol-4-yl)-2-propenoic acid-13C3
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
226-228 °C
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]/c1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1-/i1+1,2+1,6+1
Clé InChI
LOIYMIARKYCTBW-BOHCNZJRSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable