Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
705977
Sigma-Aldrich
2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde
greener alternative
97%
Synonyme(s) :
2-Methyloxazole-4-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 94
new score: 54
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
70-75 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
Cc1nc(C=O)co1
InChI
1S/C5H5NO2/c1-4-6-5(2-7)3-8-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
ARAUEWKXKTYCHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable