705128
Resorufin-d6
98 atom % D, 96% (CP)
Synonyme(s) :
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one-d6
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
96% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
>300 °C
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c2N=C3C([2H])=C([2H])C(=O)C([2H])=C3Oc2c([2H])c1O
InChI
1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
HSSLDCABUXLXKM-MZWXYZOWSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable