Principaux documents
705039
Sigma-Aldrich
2-Morpholinopyridine-3-boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H13BN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
90-94 °C
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cccnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C9H13BN2O3/c13-10(14)8-2-1-3-11-9(8)12-4-6-15-7-5-12/h1-3,13-14H,4-7H2
Clé InChI
SWDPLAALYQOCHB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable