702048
Yttrium(III) oxide, dispersion
10 wt. % in isopropanol, nanoparticles, <100 nm (DLS), ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Yttria
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
dispersion
nanoparticles
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
10 wt. % in isopropanol
Taille des particules
<100 nm (DLS)
pH
10±1
Viscosité
3.06 (typical)
pb
81-83 °C
Pf
−89 °C
Densité
0.785 g/mL at 25 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/3O.2Y
Clé InChI
SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.