Key Documents
700878
Sigma-Aldrich
4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H9ClO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
41-44 °C
Chaîne SMILES 
ClS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9ClO3S/c13-17(14,15)12-8-6-11(7-9-12)16-10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clé InChI
QIZPONOMFWAPRR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges