Principaux documents
700096
Sigma-Aldrich
4-Chloroquinazoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
96-100 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1ncnc2ccccc12
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-8-6-3-1-2-4-7(6)10-5-11-8/h1-5H
Clé InChI
GVRRXASZZAKBMN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges