Key Documents
699101
Sigma-Aldrich
1-Boc-1-methylhydrazine
97%
Synonyme(s) :
2-Methylcarbazic acid tert-butyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylhydrazine, N-Boc-N-Methylhydrazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.436
Densité
0.985 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CN(N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)8(4)7/h7H2,1-4H3
Clé InChI
IHMQNZFRFVYNDS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
160.0 °F
Point d'éclair (°C)
71.1 °C