Principaux documents
696129
Sigma-Aldrich
2-Methoxycarbonylamino-1H-benzoimidazole-6-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Methoxycarbonylamino-3H-benzoimidazole-5-carboxylic acid, Methyl (5-carboxy-2-benzimidazolyl)carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
280-286 °C
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)=O
InChI
1S/C10H9N3O4/c1-17-10(16)13-9-11-6-3-2-5(8(14)15)4-7(6)12-9/h2-4H,1H3,(H,14,15)(H2,11,12,13,16)
Clé InChI
GIGRDSFULBVHHT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable