Key Documents
696056
Sigma-Aldrich
Iodoethane-13C2,d5
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Ethyl-13C2,15N iodide
About This Item
Formule linéaire :
13CD313CD2I
Poids moléculaire :
162.98
Code UNSPSC :
12352108
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
69-73 °C (lit.)
Pf
-108 °C (lit.)
Densité
2.036 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
I[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[2H]
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3