695882
2-Diphenylphosphino-2′-(N,N-dimethylamino)biphenyl
97%
Synonyme(s) :
PhDavePhos
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
122-126 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccccc1-c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24NP/c1-27(2)25-19-11-9-17-23(25)24-18-10-12-20-26(24)28(21-13-5-3-6-14-21)22-15-7-4-8-16-22/h3-20H,1-2H3
Clé InChI
JGFXUYLYPITYGR-UHFFFAOYSA-N
Application
Dialkylbiaryl phosphine ligand often used for Pd-catalyzed reactions in a range of contexts.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.