Principaux documents
694924
Sigma-Aldrich
Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III)
sublimed grade
Synonyme(s) :
Ir(ppy)3, Iridium, tris[2-(2-pyridinyl-κN)phenyl-κC]
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H24IrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
654.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
sublimed grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Perte
0.5% loss on heating, 359°C (typical, TGA)
Température de transition
transition temp 437.6 °C (typical, DSC)
λmax
282 nm
Fluorescence
λex 305 nm; λem 507 nm in chloroform
Énergie orbitale
HOMO 5.6 eV 
LUMO 3 eV 
Performance des dispositifs OLED
ITO/HMPD/TAZ:Ir(ppy)3 (7%)/Alq3/Al:Li
  • Color: green
  • Max. Luminance: 4000 Cd/m2
  • Max. EQE: 15 %
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
ITO/TCTA/Ir(ppy)3/Bphen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 300000 Cd/m2
  • Max. EQE: 19 %
  • Turn-On Voltage: 2.6 V
Chaîne SMILES 
c1ccc(nc1)-c2ccccc2[Ir](c3ccccc3-c4ccccn4)c5ccccc5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H8N.Ir/c3*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;/h3*1-6,8-9H;
Clé InChI
QKBWDYLFYVXTGE-UHFFFAOYSA-N
Application
OLED triplet emitter (green).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
High-efficiency, low-voltage phosphorescent organic light-emitting diode devices with mixed host
Kondakova, M.; Pawlik, T.; Young, R.; et al.
Journal of Applied Physics, 104, 094501-094501 (2008)
Highly efficient, single-layer organic light-emitting devices based on a graded-composition emissive layer
Holmes, R. J.; et al.
Applied Physics Letters, 97, 083308-083308 (2010)
High-efficiency organic electrophosphorescent devices with tris(2-phenylpyridine)iridium doped into electron-transporting materials
Adachi, C.; ea al.
Applied Physics Letters, 77, 904-904 (2000)
A highly efficient universal bipolar host for blue, green, and red phosphorescent OLEDs.
Ho-Hsiu Chou et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(22), 2468-2471 (2010-05-07)
Very high-efficiency green organic light-emitting devices based on electrophosphorescence
Forrest, S. R.; et al.
Applied Physics Letters, 75, 4-4 (1999)
Articles
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Contenu apparenté
L'électronique organique utilise des conducteurs et des semiconducteurs organiques pour les applications du type cellules photovoltaïques organiques, diodes électroluminescentes organiques (OLED) et transistors à effet de champ organiques (OFET).
L'électronique organique utilise des conducteurs et des semiconducteurs organiques pour les applications du type cellules photovoltaïques organiques, diodes électroluminescentes organiques (OLED) et transistors à effet de champ organiques (OFET).
L'électronique organique utilise des conducteurs et des semiconducteurs organiques pour les applications du type cellules photovoltaïques organiques, diodes électroluminescentes organiques (OLED) et transistors à effet de champ organiques (OFET).
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Afficher tout