692441
R-[(RuCl(T-BINAP))2(μ-Cl)3[NH2Me2]
Synonyme(s) :
Dimethylammonium dichlorotri(μ-chloro)bis(R)-(+)-2,2′-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl]diruthenate(II)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.[Cl-].CNC.[Cl+]1[Ru-]2[Cl+][Ru-]1[Cl+]2.Cc3ccc(cc3)P(c4ccc(C)cc4)c5ccc6ccccc6c5-c7c(ccc8ccccc78)P(c9ccc(C)cc9)c%10ccc(C)cc%10.Cc%11ccc(cc%11)P(c%12ccc(C)cc%12)c%13ccc%14ccccc%14c%13-c%15c(ccc%16ccccc%15%16)P(c%17ccc(C)cc%17)c%18ccc(C)cc%18
InChI
1S/2C48H40P2.C2H7N.2ClH.3Cl.2Ru/c2*1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42;1-3-2;;;;;;;/h2*5-32H,1-4H3;3H,1-2H3;2*1H;;;;;/q;;;;;3*+1;2*-1/p-1
Clé InChI
QGBBTZBFEYSGDQ-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago