691976
Vinyl-13C2 chloride
stabilized with hydroquinone, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Chloroethylene-13C2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
gas
pb
-13.4 °C (lit.)
Pf
-153.8 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
Cl[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2/i1+1,2+1
Clé InChI
BZHJMEDXRYGGRV-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1A - Muta. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-77.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-61.0 °C - closed cup