690708
1-Decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥96.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
[C10MIM][BF4]
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥96.5% (HPLC)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.438-1.450
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCCCCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C14H27N2.BF4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-13-12-15(2)14-16;2-1(3,4)5/h12-14H,3-11H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
QGUMDWFYJYXDTH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- A clathrate hydrate crystal inhibitor in drilling fluid.
- A microextraction solvent in the determination of synthetic dyes in foods and cosmetics.
- A substrate in the host-guest inclusion complexation studies with β-cyclodextrin.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter