688320
(S)-VAPOL hydrogenphosphate
Synonyme(s) :
(S)-18-Hydroxy-8,9-diphenyl-diphenanthro[4,3-d:3′,4′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-18-oxide, (S)-2,2′-Diphenyl-3,3′-biphenanthryl-4,4′-diyl phosphate, (S)-VAPOL phosphoric acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Activité optique
[α]22/D +412°, c = 1 in chloroform
Pf
>400 °C
InChI
1S/C40H25O4P/c41-45(42)43-39-35-29(21-19-27-15-7-9-17-31(27)35)23-33(25-11-3-1-4-12-25)37(39)38-34(26-13-5-2-6-14-26)24-30-22-20-28-16-8-10-18-32(28)36(30)40(38)44-45/h1-24H,(H,41,42)
Clé InChI
YKIJNEDTUDPMNC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Benzoyloxylation of (aryl)oxindoles with benzoyl peroxide
- Enantioselective synthesis of homoaldols and cyclic acetals via kinetic resoln of homoaldols
- Desymmetrization of mono- and bicyclic N-acyl meso-aziridines by ring opening
- Highly enantioselective addition of imides to imines to give aminals
- Friedel-Crafts reaction of pyrroles with benzylidenebenzamides
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
TRIP and TiPSY Chiral Phosphoric Acid Catalysts