Key Documents
681199
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
96%
Synonyme(s) :
2-Bromothiazole-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4BrNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C5H4BrNO2S/c1-9-4(8)3-2-7-5(6)10-3/h2H,1H3
Clé InChI
HNLVIKMXFBRZDF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable