Principaux documents
680753
Sigma-Aldrich
2-Hydrazino-4-phenylthiazole
97%
Synonyme(s) :
4-Phenyl-2(3H)-thiazolone hydrazone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
163-167 °C
Groupe fonctionnel
hydrazine
phenyl
Chaîne SMILES 
NNc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N3S/c10-12-9-11-8(6-13-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
VTOUNUQLXMNNMQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves