Documents
678872
Sigma-Aldrich
Chloroacetonitrile-13C2, 15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
Cl13CH213C15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
98% (CP)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
Cl[13CH2][13C]#[15N]
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2/i1+1,2+1,4+1
Clé InChI
RENMDAKOXSCIGH-STGVANJCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup