Key Documents
678759
Sigma-Aldrich
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
Synonyme(s) :
4-Cyano-3-(trifluoromethyl)iodobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H3F3IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
50-55 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(I)ccc1C#N
InChI
1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)7-3-6(12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
Clé InChI
RBRTXKYFMXVIER-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup