Key Documents
676659
Sigma-Aldrich
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl)-4,4,5,5-tetramethyl-(1,3,2) dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H27BO2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
159-164 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C14H27BO2Si/c1-12(2,3)18(8,9)11-10-15-16-13(4,5)14(6,7)17-15/h1-9H3
Clé InChI
LBGATPGTEQCHFP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable