675644
Chromium(VI) oxide
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Chromic anhydride
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder or flakes
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
196 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Clé InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.