Principaux documents
675040
Sigma-Aldrich
7-Chloroisatin
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
187-191 °C
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
Chaîne SMILES 
Clc1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4ClNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)7(4)11/h1-3H,(H,10,11,12)
Clé InChI
MPLXQMMMGDYXIT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1