673188
1,3-Bis(1-adamanthyl)benzimidazolium chloride
95%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
288-292 °C
Chaîne SMILES
[Cl-].C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)n4c[n+](c5ccccc45)C67CC8CC(CC(C8)C6)C7
InChI
1S/C27H35N2.ClH/c1-2-4-25-24(3-1)28(26-11-18-5-19(12-26)7-20(6-18)13-26)17-29(25)27-14-21-8-22(15-27)10-23(9-21)16-27;/h1-4,17-23H,5-16H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GMYUUHXEUIPSKA-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Emerging class of privileged ligands