Principaux documents
671878
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H11NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.61
Numéro Beilstein :
4143621
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.5% (GC)
97%
Forme
solid
Pureté optique
ee: ≥97.0% (GC)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m1./s1
Clé InChI
ZFSXKSSWYSZPGQ-TYSVMGFPSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable