Principaux documents
663042
Sigma-Aldrich
CX22
Umicore, 97%
Synonyme(s) :
Allylchloro[1,3-bis-(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]palladium(II), Allyl[1,3-bis(mesityl)imidazol-2-ylidene]chloropalladium(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H29ClN2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
228-232 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
CC=C.Cc1cc(C)c(N2C=CN(C2[Pd]Cl)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H25N2.C3H6.ClH.Pd/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-3-2;;/h7-13H,1-6H3;3H,1H2,2H3;1H;/q;;;+1/p-1
Clé InChI
UZZBPJRGCGHWDS-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
In collaboration with Umicore AG and Co.,1 we are pleased to offer a series of robust Pd(II) and Pd(0) complexes employed as the linchpin in C–C bond forming reactions.