660485
3,4-Propylenedioxythiophene
97%
Synonyme(s) :
3,4-Dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepin, ProDOT
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
79-83 °C
Chaîne SMILES
C1COc2cscc2OC1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-2-8-6-4-10-5-7(6)9-3-1/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
WNOOCRQGKGWSJE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.