658685
Os EnCat® 40
extent of labeling: 0.3 mmol/g Os loading
Synonyme(s) :
Osmium oxide, Osmium tetroxide, microencapsulated
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: osmium
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
Ampleur du marquage
0.3 mmol/g Os loading
Chaîne SMILES
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Clé InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges