Principaux documents
658197
Sigma-Aldrich
L-Valine-13C5,15N
99% chiral purity basis, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonyme(s) :
(S)-α-Aminoisovaleric acid-13C5,15N, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-13C5,15N, L-Valine-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled L-valine
About This Item
Formule linéaire :
(13CH3)213CH13CH(15NH2)13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
99% chiral purity basis
Forme
solid
Pf
295-300 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[H][13C@]([15NH2])([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
KZSNJWFQEVHDMF-XAFSXMPTSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable