Principaux documents
656860
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1,5-pentanedioic-2,2,3,4,4-d5-acid
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCD2CD(OH)CD2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Code UNSPSC :
12352005
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable