Documents
650684
Sigma-Aldrich
Guanosine-13C10,15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
GMP-13C10,15N5 disodium salt solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C10H1215N5Na2O8P
Poids moléculaire :
422.08
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom %
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Forme
solid
Concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+15
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=[13C]1[13C]([15N]=[13CH][15N]2[13C@@]3([H])[13C@@](O)([H])[13C@@]([H])(O)[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O3)=[13C]2[15N]=[13C]([15NH2])[15NH]1
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1