Principaux documents
650633
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
pb
232-254 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
38 °C (lit.)
Densité
1.281 g/mL at 1.281 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
thioether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1SCCC1=O
InChI
1S/C6H8O3S/c1-9-6(8)5-4(7)2-3-10-5/h5H,2-3H2,1H3
Clé InChI
TUSSXVYKOOVOID-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>229.8 °F
Point d'éclair (°C)
> 109.9 °C