Principaux documents
647608
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxy-α-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(OCH3)CH(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
100-104 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
COc1cc(ccc1O)C(C)O
InChI
1S/C9H12O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-6,10-11H,1-2H3
Clé InChI
BDRRAMWDUCXAKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable