Key Documents
642371
Sigma-Aldrich
5-Bromoindoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
36-40 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2NCCc2c1
InChI
1S/C8H8BrN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2
Clé InChI
QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable