631868
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 5 mM in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Produits recommandés
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Concentration
5 mM in chloroform-d (99.8 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
3 mm × 8 in.
Densité
1.500 g/mL at 25 °C
Format
single component solution
Chaîne SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clé InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Quantité
Each pack contains 10 tubes.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3